Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Boc-4-iodpiperidin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

437270050 437270010
ACRO437270050EA 222 EUR InStock
ACRO437270050 ACRO437270010
1-Boc-4-iodpiperidin 97%
1-Boc-4-iodpiperidin


Formel: C₁₀H₁₈INO₂
Melting Pt: 44…49 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115041
CAS-Nummer: 301673-14-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge