2-Bromisonicotinsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
437380050
ACRO437380050EA 162 EUR InStock
ACRO437380050
2-Bromisonicotinsäure 97%
2-Bromisonicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Melting Pt: 212…222 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646069
CAS-Nummer: 66572-56-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge