Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

437640010 437640050
ACRO437640010EA 35.2 EUR InStock
ACRO437640010 ACRO437640050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine


Formel: C₁₃H₁₇NO₄
Melting Pt: 88…92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062043
CAS-Nummer: 33125-05-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge