Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5,6-Diaminouracil sulphate 95%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

437660100 437660500
ACRO437660100EA 109 EUR InStock
ACRO437660100 ACRO437660500
5,6-Diaminouracil sulphate 95%
5,6-Diaminouracil sulphate


Formel: C₄H₆N₄O₂.H₂SO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135845
CAS-Nummer: 42965-55-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 21.93 to 27.40 % (N)

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge