tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
438020010
ACRO438020010EA 111 EUR InStock
ACRO438020010
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₂S
Melting Pt: 223,5…224.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08448157
CAS-Nummer: 365996-05-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge