Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

438250010 438250050
ACRO438250010EA 68.6 EUR InStock
ACRO438250010 ACRO438250050
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile


Formel: C₁₀H₁₁N
MW: 145.21 g/mol
Siedepunkt: 54…56 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00099614
CAS-Nummer: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge