Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

438410010 438410050
ACRO438410010EA 61.9 EUR InStock
ACRO438410010 ACRO438410050
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride


Formel: C₄H₉ClO₂S
Siedepunkt: 77…78 °C (11Torr)
Flash-Pt: 88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369800
CAS-Nummer: 35432-36-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge