Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

438460010 438460050
ACRO438460010EA 124 EUR InStock
ACRO438460010 ACRO438460050
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate


Formel: C₉H₁₆INO₄
Melting Pt: 49…52 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00216579
CAS-Nummer: 93267-04-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge