Adipic semialdehyde methyl ester 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
438912500
ACRO438912500EA 137 EUR InStock
ACRO438912500
Adipic semialdehyde methyl ester 95%
Adipic semialdehyde methyl ester
Formel: C₇H₁₂O₃
Siedepunkt: 59…61 °C (1Torr)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063422
CAS-Nummer: 6654-36-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge