Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

438920010 438920050
ACRO438920010EA 45.2 EUR InStock
ACRO438920010 ACRO438920050
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol


Formel: C₈H₉ClO
MW: 156.609 g/mol
Melting Pt: 58…60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427011
CAS-Nummer: 16473-35-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge