Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidiniumhexafluorophosphat ≥98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

439070010 439070050
ACRO439070010EA 0 EUR InStock
ACRO439070010 ACRO439070050
N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidiniumhexafluorophosphat ≥98%
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate


Formel: C₅H₁₂ClF₆N₂P
Melting Pt: 102,4…104.2 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01862891
CAS-Nummer: 94790-35-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100°C to 106°C
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge