Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Eriochromschwarz T ACS Indikator-Qualität

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

439140010 439142500
ACRO439140010EA 185 EUR InStock
ACRO439140010 ACRO439142500
Eriochromschwarz T ACS Indikator-Qualität
Eriochromschwarz T


Formel: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003935
CAS-Nummer: 1787-61-7
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Suitability (as complexom. indicator) Passes test
Clarity of solution (0.1% water) Pases test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge