2-Iod-5-methylthiophen 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
439270010
ACRO439270010EA 32.3 EUR InStock
ACRO439270010
2-Iod-5-methylthiophen 97%
2-Iod-5-methylthiophen
Formel: C₅H₅IS
MW: 224.07 g/mol
Siedepunkt: 81…83 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 25…28 °C
Dichte: 1.852 g/cm³
Flash-Pt: 89 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022492
CAS-Nummer: 16494-36-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge