Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

439320010 439320050
ACRO439320010EA 93.6 EUR InStock
ACRO439320010 ACRO439320050
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol


Formel: C₅H₁₁NO
Siedepunkt: 181…182 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,993 g/cm³
Flash-Pt: 90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788748
CAS-Nummer: 104641-59-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.00 %
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +5° to +7° (20°C, 589 nm) (c=1 in chloroform)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge