2-Brom-1-ethylpyridiniumtetrafluoroborat 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
439960050
ACRO439960050EA 88.9 EUR InStock
ACRO439960050
2-Brom-1-ethylpyridiniumtetrafluoroborat 97%
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Formel: C₇H₉BBrF₄N
Melting Pt: 100…106 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060046
CAS-Nummer: 878-23-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge