Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propidiumiodid 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

440300010 440300250 440301000
ACRO440300010EA 983 EUR InStock
ACRO440300010 ACRO440300250 ACRO440301000
Propidiumiodid 95%
Propidiumiodid


Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668.4 g/mol
Melting Pt: 220…225 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011921
CAS-Nummer: 25535-16-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 225 °C
Titration Argentometric ≥94 %
Water ≤5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge