1-Brom-2-naphthoesäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
440390010
ACRO440390010EA 151 EUR InStock
ACRO440390010
1-Brom-2-naphthoesäure 98%
1-Brom-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₇BrO₂
Melting Pt: 190…192 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021408
CAS-Nummer: 20717-79-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge