Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
440420100
ACRO440420100EA 98.8 EUR InStock
ACRO440420100
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₄
MW: 232.28 g/mol
Melting Pt: 120…125 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015000
CAS-Nummer: 16466-61-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge