Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP) 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

440610010 440610050
ACRO440610010EA 80.6 EUR InStock
ACRO440610010 ACRO440610050
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP) 98%
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)


Formel: C₁₇H₂₇F₆N₇OP₂
MW: 521.4 g/mol
Melting Pt: 153…155 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03703417
CAS-Nummer: 156311-83-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 18.33 to 19.28 % (N)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge