Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

440770010 440770050
ACRO440770010EA 92.1 EUR InStock
ACRO440770010 ACRO440770050
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide


Formel: C₉H₁₀BrNO₄
Melting Pt: 130…132 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192064
CAS-Nummer: 53413-67-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge