3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
440990010
ACRO440990010EA 163 EUR InStock
ACRO440990010
3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one 97%
3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one
Formel: C₂₂H₁₉O₂P
MW: 346.366 g/mol
Melting Pt: 243…246 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065318
CAS-Nummer: 34932-07-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 73.24 to 79.34 % (C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge