2-Methyl-L-cysteine hydrochloride 98%, 98% ee
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
441101000
ACRO441101000EA 115 EUR InStock
ACRO441101000
2-Methyl-L-cysteine hydrochloride 98%, 98% ee
2-Methyl-L-cysteine hydrochloride
Formel: C₄H₁₀ClNO₂S
MW: 171.64 g/mol
Melting Pt: 120 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08063384
CAS-Nummer: 148766-37-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 7.96 to 8.36 % (N)
Specific optical rotation +6° to +10° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge