(R)-N-Fmoc-α-methyl-2-fluorophenylalanine 98%, 98% ee
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
441115000
ACRO441115000EA 144 EUR InStock
ACRO441115000
(R)-N-Fmoc-α-methyl-2-fluorophenylalanine 98%, 98% ee
(R)-N-Fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalanine
Formel: C₂₅H₂₂FNO₄
Melting Pt: 111…122 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17019319
CAS-Nummer: 193086-74-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +46° to +50° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge