(R)-N-Fmoc-α-methylvaline 98%, 98% ee
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
441145000
ACRO441145000EA 424 EUR InStock
ACRO441145000
(R)-N-Fmoc-α-methylvaline 98%, 98% ee
(R)-N-Fmoc-alpha-methylvaline
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
Melting Pt: 37…53 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12031696
CAS-Nummer: 616867-28-8
UN: 3175
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation -7.5° to -9.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)
Residual solvents ≤10 % MTBE
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge