(S)-α-Allylglycine ethyl ester-p-toluenesulphonate 98%, 98% ee
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
441280010
ACRO441280010EA 236 EUR InStock
ACRO441280010
(S)-α-Allylglycine ethyl ester-p-toluenesulphonate 98%, 98% ee
(S)-alpha-Allylglycine ethyl ester-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₄H₂₁NO₅S
MW: 315.384 g/mol
Melting Pt: 131…133 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12031686
CAS-Nummer: 1231709-21-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +10° to +16° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge