Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Palladium(II)acetat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

441390010 441390050
ACRO441390010EA 155 EUR InStock
ACRO441390010 ACRO441390050
Palladium(II)acetat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Palladium(II)acetat


Formel: C₄H₆O₄Pd
MW: 224.51 g/mol
Melting Pt: 205 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012453
CAS-Nummer: 3375-31-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Powder
Assay 46.9 to 48.5 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤1000 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge