Palladium(II)acetat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: ACROS ORGANICS
Palladium(II)acetat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Palladium(II)-acetat, 99.9%, (Metallspurenanalyse) 1 * 5 g ACRO441390050 1 * 5 g
Hersteller-Artikelnummer:: 441390050
Lokale Artikelnummer:: ACRO441390050
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder