Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-azetidincarboxylat 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

442040010 442040050
ACRO442040010EA 75 EUR InStock
ACRO442040010 ACRO442040050
2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-azetidincarboxylat 97%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate


Formel: C₈H₁₃NO₃
Melting Pt: 50…52 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861741
CAS-Nummer: 398489-26-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge