Pyridine hydrobromide 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
442132500
ACRO442132500EA 64.2 EUR InStock
ACRO442132500
Pyridine hydrobromide 98%
Pyridine hydrobromide
Formel: C₅H₅N
Melting Pt: 217…220 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012801
CAS-Nummer: 18820-82-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge