Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Brom-2',4'-difluoracetophenon 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

442280010 442280050
ACRO442280010EA 72.7 EUR InStock
ACRO442280010 ACRO442280050
2-Brom-2',4'-difluoracetophenon 95%
2-Brom-2',4'-difluoracetophenon


Formel: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.03 g/mol
Melting Pt: 31…33 °C
Flash-Pt: 51 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00142822
CAS-Nummer: 102429-07-2
UN: 2925
ADR: 4.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥94.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge