Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Boc-N-methyl-D-alanine 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

442930010 442930050
ACRO442930010EA 61.2 EUR InStock
ACRO442930010 ACRO442930050
Boc-N-methyl-D-alanine 99%
Boc-N-methyl-D-alanine


Formel: C₉H₁₇NO₄
Melting Pt: 88…92 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037242
CAS-Nummer: 16948-16-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -29° to -31° (20°C, 589 nm) (c=1 in EtOH)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge