Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Chlor-3-fluorpyridin 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

443160050 443160250
ACRO443160050EA 87.8 EUR InStock
ACRO443160050 ACRO443160250
4-Chlor-3-fluorpyridin 95%
4-Chloro-3-fluoropyridine


Formel: C₅H₃ClFN
MW: 131.54 g/mol
Siedepunkt: 142…143 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 27…24 °C
Flash-Pt: 28 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03453233
CAS-Nummer: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge