3-Nitroanthranilsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
443180100
ACRO443180100EA 142 EUR InStock
ACRO443180100
3-Nitroanthranilsäure 97%
3-Nitroanthranilsäure
Formel: C₇H₆N₂O₄
Melting Pt: 204…207 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024261
CAS-Nummer: 606-18-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 210 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge