Hexan (Isomerengemisch), technical
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
444340050
ACRO444340050EA 98.3 EUR InStock
ACRO444340050
Hexan (Isomerengemisch), technical
Hexan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.659 g/cm³
Flash-Pt: –22 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 92112-69-1
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=9ab00e2ce1e94a8955141284b0e64288ee56d843&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.3770 to 1.3810 (20°C, 589 nm)
Density 0.664 to 0.678 kg/l
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge