Natriumhydroxid 30% in Wasser, technische Qualität
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
444350050
ACRO444350050EA 75.7 EUR InStock
ACRO444350050
Natriumhydroxid 30% in Wasser, technische Qualität
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 8 °C
Dichte: 1.31 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 28.0 to 33.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge