Citronensäure Monohydrat, kristallin, technische Qualität
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
444370050
ACRO444370050EA 92.5 EUR InStock
ACRO444370050
Citronensäure Monohydrat, kristallin, technische Qualität
Citronensäure Monohydrat
Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Melting Pt: 135…152 °C
Dichte: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 174 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=7b314061a5750f43f24baa4a1fcae953ea33bce4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder, crystals or granules
Water 7.5 to 9 %
Titration with NaOH 99 to 101 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge