Salzsäure 36%, technische Qualität
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
444390250
ACRO444390250EA 123 EUR InStock
ACRO444390250
Salzsäure 36%, technische Qualität
Salzsäure
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Siedepunkt: 57 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Color scale ≤20 APHA
Titration with NaOH 35 to 37 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge