Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

444520010 444520050
ACRO444520010EA 103 EUR InStock
ACRO444520010 ACRO444520050
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine


Formel: C₃H₄IN₃
Melting Pt: 143…146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22422021
CAS-Nummer: 81542-51-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge