2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
444580010
ACRO444580010EA 318 EUR InStock
ACRO444580010
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester 97%
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Melting Pt: 161…162 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09607735
CAS-Nummer: 1195995-72-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 164 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge