Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

445150010 445150050
ACRO445150010EA 183 EUR InStock
ACRO445150010 ACRO445150050
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester


Formel: C₁₃H₂₀BNO₂
Melting Pt: 65…66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795668
CAS-Nummer: 845870-55-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown to purple Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge