Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Morpholino-4-pyridinboronsäurepinakolester 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

445200010 445200050
ACRO445200010EA 229 EUR InStock
ACRO445200010 ACRO445200050
2-Morpholino-4-pyridinboronsäurepinakolester 97%
2-Morpholino-4-pyridinboronsäurepinakolester


Formel: C₁₅H₂₃BN₂O₃
MW: 290.1700 g/mol
Melting Pt: 85…86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11054039
CAS-Nummer: 888721-86-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 88 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge