4-Cyan-2-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
445390010
ACRO445390010EA 364 EUR InStock
ACRO445390010
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäure 97%
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BFNO₂
Melting Pt: 304…304,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07644472
CAS-Nummer: 1150114-77-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge