6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
445520010
ACRO445520010EA 180 EUR InStock
ACRO445520010
6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester 97%
6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₇BN₂O₂
Siedepunkt: 130…145 °C (,6 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11054040
CAS-Nummer: 1167418-13-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge