Natriumchlorid 99.5% für die HPLC
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
446212500
ACRO446212500EA 102 EUR InStock
ACRO446212500
Natriumchlorid 99.5% für die HPLC
Natriumchlorid
Formel: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1461 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 801 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.4 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 5.0 to 9.0
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge