Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Magnesiumbromid Hexahydrat 99%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

446250010 446252500
ACRO446250010EA 115 EUR InStock
ACRO446250010 ACRO446252500
Magnesiumbromid Hexahydrat 99%, reinst
Magnesiumbromid Hexahydrat


Formel: Br₂Mg·6H₂O
MW: 292.2 g/mol
Melting Pt: 165 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149780
CAS-Nummer: 13446-53-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge