Aluminiumnitrat Nonahydrat ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
446340010
ACRO446340010EA 98 EUR InStock
ACRO446340010
Aluminiumnitrat Nonahydrat ACS
Aluminiumnitrat Nonahydrat
Formel: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13 g/mol
Melting Pt: 73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149132
CAS-Nummer: 7784-27-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge