Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tri-Calciumphosphat 96%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


446390010 446390050
ACRO446390010EA 65.5 EUR InStock
ACRO446390010 ACRO446390050
tri-Calciumphosphat 96%, rein
tri-Calciumphosphat


Formel: Ca₃(PO₄)₂
Melting Pt: 1670 °C
Dichte: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015984
CAS-Nummer: 7758-87-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥95 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge