Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumsulfat 99%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


446450050 446450250
ACRO446450050EA 106 EUR InStock
ACRO446450050 ACRO446450250
Ammoniumsulfat 99%, rein
Ammoniumsulfat


Formel: (NH₄)₂SO₄
Melting Pt: 280 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤0.2 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge