Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

446640010 446640050
ACRO446640010EA 119 EUR InStock
ACRO446640010 ACRO446640050
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 95%
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride


Formel: C₅H₉ClF₃NO₂
Melting Pt: 218…220 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14525479
CAS-Nummer: 193140-71-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
Water ≤2.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge