Kaliumhydrogensulfat 99%, reinst
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
447610025 447610100 447615000
ACRO447610025EA 186 EUR InStock
ACRO447610025 ACRO447610100 ACRO447615000
Kaliumhydrogensulfat 99%, reinst
Kaliumhydrogensulfat
Formel: KHSO₄
MW: 136.17 g/mol
Melting Pt: 214 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011404
CAS-Nummer: 7646-93-7
UN: 2509
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07695
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge